4-Methylbenzamidoxim
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
13231-500 13231-1
CAYM13231-500EA 489 DKK
CAYM13231-500 CAYM13231-1
4-Methylbenzamidoxim
4-Methylbenzamidoxim
Formel: C₈H₁₀N₂O
MDL Number: MFCD00019952
CAS-nummer: 19227-13-5