Galliumstandard, 1g/L Ga i 5% salpetersyre med spor afsaltsyre (from Ga) Specpure® standard til AAS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
88066.AE
88066.AP
88066.AEEA
642
DKK
88066.AE
88066.AP
Galliumstandard, 1g/L Ga i 5% salpetersyre med spor afsaltsyre (from Ga) Specpure® standard til AAS
Standarder
Kationiske standarder
Gallium Standards
Molecular Formula: Ga in 5% HNO₃/tr. HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134045
Certificeringer: Traceable to NIST