L(+)-Ornithin, HCl
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: H-Orn-OH Hydrochloride, H-Orn-OH·HCl
T204.1 T204.2 T204.3
ROTHT204.1EA 133.61 DKK
ROTHT204.1 ROTHT204.2 ROTHT204.3
L(+)-Ornithin, HCl
L(+)-Ornithin, HCl
Formel: C₅H₁₂N₂O₂·HCl
MDL Number: MFCD00064562
CAS-nummer: 3184-13-2
EINECS: 221-678-6