Visual colour kits, pH indicator with colour card, Supelco®
Leverandør: MerckSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Hurtige test, visuel farvesammenligning.
- Resultater på ca. 1 minut
- Brugervenlig
- Applikationstilpassede måleområder
- Bærbar
Titrimetric and colorimetric methods.
Dette sortiment omfatter både titrimetriske og kolorimetriske test. Med sit store udvalg er Aquamerck® kviktestsystemet det naturlig valg til akavrier, fiskeopdræt, akvatisk økologi, miljøundersøgelse samt vandanalyse af kølevand og varmtvandsbeholder.
Leveringsinformation: Hvert testsæt indeholder alle de nødvendige reagenser, reaktionskuvetter, farvesammenligningskort og omfattende brugsvejledninger.