Tridodecylamin, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
95292-100MG 95292-500MG
95292-100MGEA 1650 DKK
95292-100MG 95292-500MG
Tridodecylamin, Supelco®
Tridodecylamin
Formel: C₃₆H₇₅N
Kogepunkt: 450 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 16 °C
Massefylde: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 190 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008971
CAS-nummer: 102-87-4
EINECS: 203-063-4
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5dd98bf61cfdbfcbb036af386b4245a3b6f4d38&vid=16fbbb2020828ac0da9bc15422c0f08e3f9e0328&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cfb9685c5b91168aeb651a96661ea7341474b583&vid=d86c9efb2e1e9fbdd29e17a828b3f9e6e6fb6014&prid=web&clid=SAPDAM