5-Fluor-2-nitrotoluen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Fluoro-3-methyl-4-nitrobenzene
A13944.09 A13944.18
A13944.09EA 458 DKK
A13944.09 A13944.18
5-Fluor-2-nitrotoluen ≥98%
5-Fluor-2-nitrotoluen
Purity: 98+% CAS No.: 446-33-3 Molecular Formula: C7H6FNO2 Formula Weight: 155.13 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5280 Melting Point: ca 20° Boiling Point: 97-98°/10mm Beilstein Reference: 2046652 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007283
Formel: C₇H₆FNO₂
Kogepunkt: 97…98 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: ∼20 °C
Massefylde: 1,270
Flammepunkt: 87 °C (188 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007283
CAS-nummer: 446-33-3
EINECS: 207-164-4
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III