3-Nitro-α,α,α,4-tetrafluortoluen 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Fluoro-3-Nitrobenzotrifluoride
200610050 200611000
ACRO200610050EA 168 DKK
ACRO200610050 ACRO200611000
3-Nitro-α,α,α,4-tetrafluortoluen 96%
3-Nitro-α,α,α,4-tetrafluortoluen
Formel: C₇H₃F₄NO₂
Kogepunkt: 92 °C (15 mmHg)
Massefylde: 1,49 g/cm³
Flammepunkt: 33 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007059
CAS-nummer: 367-86-2
EINECS: 206-702-5
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %