4-Methoxybenzonitril ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Cyanoanisol, Anisonitrile, p-Cyanoanisol, p-Methoxybenzonitrile
A15945.06 A15945.14 A15945.22
A15945.06EA 401 DKK
A15945.06 A15945.14 A15945.22
4-Methoxybenzonitril ≥99%
4-Methoxybenzonitril
Purity: 99% CAS No.: 874-90-8 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Odour: Almond-like Melting Point: 57-61° Boiling Point: 256-257° Beilstein Reference: 508117 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001818
Formel: C₈H₇NO
Kogepunkt: 256…257 °C
Smeltepunkt: 57…61 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001818
CAS-nummer: 874-90-8
EINECS: 212-871-6
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III