2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyd 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
171080050 171080250
ACRO171080050EA 756 DKK
ACRO171080050 ACRO171080250
2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyd 99%
4-Methoxysalicylaldehyde
Formel: C₈H₈O₃
Kogepunkt: 124 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 40…43 °C
Massefylde: 1,2065 g/cm³ (51 °C)
Flammepunkt: >112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003327
CAS-nummer: 673-22-3
EINECS: 211-604-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 43 °C
GC ≥98.5 %