1-Hexen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B20271.AC
B20271.AE
B20271.AP
B20271.ACEA
335
DKK
B20271.AC
B20271.AE
B20271.AP
1-Hexen ≥98%
1-Hexene
Purity: 98%
CAS No.: 592-41-6
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -25°(-13°F)
Refractive Index: 1.3880
Odour: Mild
Melting Point: -140°
Boiling Point: 62-64°
Beilstein Reference: 1209240
UN No.: 2370
MDL No.: MFCD00009505
Formel:
C₆H₁₂ Kogepunkt: 62…64 °C Smeltepunkt: –140 °C Massefylde: 0,673 Flammepunkt: –25 °C (–13 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009505 CAS-nummer: 592-41-6 EINECS: 209-753-1 UN nummer: 2370 ADR: 3,II |