2,3-Dichlor-5-trifluormethylpyridin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
241810250 241811000
ACRO241810250EA 315 DKK
ACRO241810250 ACRO241811000
2,3-Dichlor-5-trifluormethylpyridin 97%
2,3-Dichlor-5-trifluormethylpyridin
Formel: C₆H₂Cl₂F₃N
Kogepunkt: 176 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 8…9 °C
Massefylde: 1,549 g/cm³
Flammepunkt: 79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042243
CAS-nummer: 69045-84-7
EINECS: 410-340-5
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4745 to 1.4765 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %