Zink ≥99.99% (metals basis), wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
00648.G1 00648.G5
00648.G1EA 595 DKK
00648.G1 00648.G5
Zink ≥99.99% (metals basis), wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Zinc
Purity: 99.99+% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈0.35g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formel: Zn
Kogepunkt: 908 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 420 °C
Massefylde: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255