4,4'-Dimethoxybenzophenon 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Bis(4-methoxyphenyl)methanone
161740250 161741000
ACRO161740250EA 605 DKK
ACRO161740250 ACRO161741000
4,4'-Dimethoxybenzophenon 97%
4,4'-Dimethoxybenzophenon
Formel: C₁₅H₁₄O₃
Kogepunkt: 180 - 240 °C (13 -rr)
Smeltepunkt: 141…146 °C
Massefylde: 1,259 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008404
CAS-nummer: 90-96-0
EINECS: 202-028-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 146 °C
HPLC ≥96.0 %