Skammel mobil
Leverandør: WEDO WERNER DORSCH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
212200 212212 212237 212202 212203
139-9801EA 325.64 DKK
139-9801 139-9803 139-9804 139-0628 139-0805
Skammel mobil
Stiger og trappestiger
Denne solide elefantfod er fremstillet af UV-resistent genanvendeligt PP og er monteret på tre hjul for fuldstændig mobilitet. Når elefantfoden anvendes, trækkes hjulene tilbage, hvorved stolen udgør en sikker platform.
  • Kan bære op til 150 kg
  • Samles med snaplås uden brug af værktøj
Certificeringer: EN 14183 (DIN 4569), TÜV GS godkendt.