4-Chlor-o-phenylendiamin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Chloro-3,4-diaminobenzene, 4-Chlorobenzene-1,2-diamine, 4-Chloro-1,2-phenylenediamine, 4-Chloro-1,2-diaminobenzene
A10823.14 A10823.22 A10823.36
A10823.14EA 857 DKK
A10823.14 A10823.22 A10823.36
4-Chlor-o-phenylendiamin 97%
4-Chlor-o-phenylendiamin
Purity: 97% CAS No.: 95-83-0 Molecular Formula: C6H7ClN2 Formula Weight: 142.59 Melting Point: 70-74° MDL No.: MFCD00011691
Formel: C₆H₇ClN₂
Kogepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 70…74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011691
CAS-nummer: 95-83-0
EINECS: 202-456-8