2-Ethylhexyl-4-hydroxybenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Hydroxybenzoic Acid Octyl Ester, 4-Hydroxybenzoic Acid 2-Ethylhexyl Ester, Octyl 4-Hydroxybenzoate, 2-Ethylhexylparaben, Octylparaben, 2-Ethylhexyl 4-hydroxybenzoate
OR950764-1G OR950764-5G OR950764-25G
APOSOR950764-1GEA 164 DKK
APOSOR950764-1G APOSOR950764-5G APOSOR950764-25G
2-Ethylhexyl-4-hydroxybenzoate 98%
2-Ethylhexyl-4-hydroxybenzoate
Formel: C₁₅H₂₂O₃
Kogepunkt: 362,6/760 mm °C
Smeltepunkt: 118 - 120 °C
Massefylde: 1,035
MDL Number: MFCD00016472
CAS-nummer: 5153-25-3