Dibutyltinoxid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Dibutyltin(IV) oxide, Dibutyloxostannane, Di-n-butyltin oxide, Di-n-butyltin(IV) oxide
OR921569-5G
OR921569-100G
APOSOR921569-5GEA
164
DKK
APOSOR921569-5G
APOSOR921569-100G
Dibutyltinoxid 95%
Dibutyltinoxid
Formel:
C₈H₁₈OSn Smeltepunkt: >300 °C Massefylde: 1,580 |
MDL Number:
MFCD00001992 CAS-nummer: 818-08-6 UN nummer: 3146 ADR: 6.1,II |