5-Chlor-2-fluorphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8611-100G PC8611-25G
APOSPC8611-100GEA 2330 DKK
APOSPC8611-100G APOSPC8611-25G
5-Chlor-2-fluorphenol
5-Chlor-2-fluorphenol
Formel: C₆H₄ClFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116357
CAS-nummer: 186589-76-4