2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
PC8009-10G PC8009-1G PC8009-5G
APOSPC8009-10GEA 1180 DKK
APOSPC8009-10G APOSPC8009-1G APOSPC8009-5G
2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₉H₅F₃N₂O₂
Kogepunkt: 134…138 °C
Smeltepunkt: 38…34 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00045621
CAS-nummer: 13544-06-4
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III