4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(4-(Trifluoromethoxy)phenoxy)acetic acid
PC7439P-10G PC7439P-1G
APOSPC7439P-10GEA 752 DKK
APOSPC7439P-10G APOSPC7439P-1G
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic acid 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic acid
Formel: C₉H₇F₃O₄
Smeltepunkt: 84…86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052352
CAS-nummer: 72220-50-9