2,4-Dibrom-6-Fluorphenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,3-Dibromo-5-fluoro-4-hydroxybenzene
PC6713-100G PC6713-25G PC6713-5G
APOSPC6713-100GEA 1430 DKK
APOSPC6713-100G APOSPC6713-25G APOSPC6713-5G
2,4-Dibrom-6-Fluorphenol 97%
2,4-Dibrom-6-Fluorphenol
Formel: C₆H₃Br₂FO
Smeltepunkt: 35…37 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042233
CAS-nummer: 576-86-3