2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5624-1G PC5624-250MG
APOSPC5624-1GEA 393 DKK
APOSPC5624-1G APOSPC5624-250MG
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
Formel: C₉H₆F₂N₂S
Smeltepunkt: 118 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00472891
CAS-nummer: 105512-80-9