Perfluoroctan 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Octadecafluorooctane
PC4640-25G PC4640-5G
APOSPC4640-25GEA 881 DKK
APOSPC4640-25G APOSPC4640-5G
Perfluoroctan 99%
Perfluoroctan
Formel: C₈F₁₈
Kogepunkt: 99…105 °C
Massefylde: 1,73 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042083
CAS-nummer: 307-34-6
EINECS: 206-199-2