3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC401042-1G PC401042-250MG
APOSPC401042-1GEA 1610 DKK
APOSPC401042-1G APOSPC401042-250MG
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₃F₄NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11036125
CAS-nummer: 89402-28-8