Allyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3736-25G PC3736-5G
APOSPC3736-25GEA 1540 DKK
APOSPC3736-25G APOSPC3736-5G
Allyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether 97%
Allyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether
Formel: C₇H₇F₇O
Kogepunkt: 105 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01862010
CAS-nummer: 648-42-0