2-Brom-4-(trifluormethyl)pyridin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32398-25G PC32398-5G
APOSPC32398-25GEA 1180 DKK
APOSPC32398-25G APOSPC32398-5G
2-Brom-4-(trifluormethyl)pyridin 95%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃BrF₃N
Kogepunkt: 84…85 °C/14mmHg
Smeltepunkt: –21 to –20 °C
Massefylde: 1,827 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153085
CAS-nummer: 175205-81-9