5-Bromo-2-ethoxybenzotrifluoride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Bromo-4-ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzene, 4-Bromo-1-ethoxy-2-(trifluoromethyl)benzene
PC3098-25G PC3098-5G PC3098-1G
APOSPC3098-25GEA 2160 DKK
APOSPC3098-25G APOSPC3098-5G APOSPC3098-1G
5-Bromo-2-ethoxybenzotrifluoride 98%
5-Bromo-2-ethoxybenzotrifluoride
Formel: C₉H₈BrF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08059521
CAS-nummer: 914635-58-8