Ethyl-4-cyano-3-fluorobenzenecarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethyl 4-cyano-3-fluorobenzoate
PC28230-1G PC28230-5G
APOSPC28230-1GEA 589 DKK
APOSPC28230-1G APOSPC28230-5G
Ethyl-4-cyano-3-fluorobenzenecarboxylate 95%
Ethyl-4-cyano-3-fluorobenzenecarboxylate
Formel: C₁₀H₈FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09607944
CAS-nummer: 952183-53-8