2,2-Difluorethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2805-25G PC2805-100G PC2805-5G
APOSPC2805-25GEA 164 DKK
APOSPC2805-25G APOSPC2805-100G APOSPC2805-5G
2,2-Difluorethanol 97%
2,2-Difluoroethanol
Can generate monofluoro acyl anion equivalent: Synlett, 503 (1994)
Formel: C₂H₄F₂O
Kogepunkt: 95…96 °C
Smeltepunkt: –28 °C
Massefylde: 1,296 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 3 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042248
CAS-nummer: 359-13-7
UN nummer: 1987
ADR: 3,II