2,5-Dibrom-1-Fluorbenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,4-Dibromo-2-fluorobenzene
PC2261-100G PC2261-1KG PC2261-500G
APOSPC2261-100GEA 305 DKK
APOSPC2261-100G APOSPC2261-1KG APOSPC2261-500G
2,5-Dibrom-1-Fluorbenzen 98%
2,5-Dibrom-1-Fluorbenzen
Formel: C₆H₃Br₂F
Kogepunkt: 216 °C
Smeltepunkt: 33…36 °C
Flammepunkt: 101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010603
CAS-nummer: 1435-52-5