2-Brom-5-(trifluormethyl)pyridin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1598G-5G PC1598G-25G PC1598G-1G
APOSPC1598G-5GEA 186 DKK
APOSPC1598G-5G APOSPC1598G-25G APOSPC1598G-1G
2-Brom-5-(trifluormethyl)pyridin 97%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃BrF₃N
Kogepunkt: 78…81 °C/30mmHg
Smeltepunkt: 44…48 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153086
CAS-nummer: 50488-42-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III