α,4-Dibrom-2-Fluortoluen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-fluorobenzene, 4-Bromo-2-fluorobenzyl bromide
PC1423H-100G PC1423H-25G PC1423H-5G
APOSPC1423H-100GEA 872 DKK
APOSPC1423H-100G APOSPC1423H-25G APOSPC1423H-5G
α,4-Dibrom-2-Fluortoluen 97%
α,4-Dibrom-2-Fluortoluen
Formel: C₇H₅Br₂F
Kogepunkt: 126 °C/19mmHg
Smeltepunkt: 30 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00055467
CAS-nummer: 76283-09-5
EINECS: 278-412-7
UN nummer: 2923
ADR: 8+6.1,III