Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)phenylacetate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethyl 2-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)acetate
PC1011-25G PC1011-50G PC1011-5G
APOSPC1011-25GEA 4150 DKK
APOSPC1011-25G APOSPC1011-50G APOSPC1011-5G
Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)phenylacetate 97%
Ethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)phenylacetate
Formel: C₁₂H₁₀F₆O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689894
CAS-nummer: 144632-97-3