5-Fluor-2-nitroanisol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Fluoro-2-methoxy-1-nitrobenzene
PC0827-100G PC0827-25G PC0827-5G
APOSPC0827-100GEA 240 DKK
APOSPC0827-100G APOSPC0827-25G APOSPC0827-5G
5-Fluor-2-nitroanisol 99%
5-Fluor-2-nitroanisol
Formel: C₇H₆FNO₃
Kogepunkt: 272 °C
Smeltepunkt: 49 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077541
CAS-nummer: 448-19-1