2,3-Difluoro-4-methylbenzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC0249-10G PC0249-5G PC0249-25G
APOSPC0249-10GEA 1290 DKK
APOSPC0249-10G APOSPC0249-5G APOSPC0249-25G
2,3-Difluoro-4-methylbenzyl alcohol 98%
2,3-Difluoro-4-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₈F₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631646
CAS-nummer: 252004-41-4