5-Chlor-2-Fluorbenzonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0037-100G PC0037-500G PC0037-50G PC0037-25G
APOSPC0037-100GEA 731 DKK
APOSPC0037-100G APOSPC0037-500G APOSPC0037-50G APOSPC0037-25G
5-Chlor-2-Fluorbenzonitril 97%
5-Chlor-2-Fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃ClFN
Smeltepunkt: 67…70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631434
CAS-nummer: 57381-34-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III