[2-(3-Methylphenoxy)ethyl]amine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(3-Methylphenoxy)ethanamine
OR953999-1G OR953999-250MG
APOSOR953999-1GEA 1050 DKK
APOSOR953999-1G APOSOR953999-250MG
[2-(3-Methylphenoxy)ethyl]amine hydrochloride 95%
[2-(3-Methylphenoxy)ethyl]amine hydrochloride
Formel: C₉H₁₄ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02667723
CAS-nummer: 6487-99-6