2-Nitro-1-phenylpropene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: trans-β-Methyl-β-nitrostyrene
OR942029-25G OR942029-5G OR942029-100G
APOSOR942029-25GEA 1810 DKK
APOSOR942029-25G APOSOR942029-5G APOSOR942029-100G
2-Nitro-1-phenylpropene 98%
2-Nitro-1-phenylpropene
Formel: C₉H₉NO₂
Smeltepunkt: 64…67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014720
CAS-nummer: 705-60-2