(2,4-Dichlorothiazol-5-yl)methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR929547-1G OR929547-250MG
APOSOR929547-1GEA 3930 DKK
APOSOR929547-1G APOSOR929547-250MG
(2,4-Dichlorothiazol-5-yl)methanol 95%
(2,4-Dichlorothiazol-5-yl)methanol
Formel: C₄H₃Cl₂NOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 170232-69-6