2-Azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR922780-1G OR922780-500MG
APOSOR922780-1GEA 7770 DKK
APOSOR922780-1G APOSOR922780-500MG
2-Azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
2-Azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₁H₁₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18325169
CAS-nummer: 1259489-92-3