Benzyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Cbz-3-hydroxymethylpyrrolidine, Benzyl 3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
OR912742-500MG OR912742-5G
APOSOR912742-500MGEA 0 DKK
APOSOR912742-500MG APOSOR912742-5G
Benzyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Benzyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179041
CAS-nummer: 315718-05-9