5-Brom-2-chlor-4-methylpyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-2-chloro-4-picoline
OR8616-25G OR8616-5G OR8616-100G
APOSOR8616-25GEA 197 DKK
APOSOR8616-25G APOSOR8616-5G APOSOR8616-100G
5-Brom-2-chlor-4-methylpyridin
5-Brom-2-chlor-4-methylpyridin
Formel: C₆H₅BrClN
Smeltepunkt: 25…30 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03427663
CAS-nummer: 778611-64-6