2-Propylvaleryl chloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR6808-25G OR6808-5G
APOSOR6808-25GEA 2490 DKK
APOSOR6808-25G APOSOR6808-5G
2-Propylvaleryl chloride 98%
2-Propylvaleryl chloride
Formel: C₈H₁₅ClO
Kogepunkt: 68…70 °C/10mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051446
CAS-nummer: 2936-08-5
UN nummer: 3265
ADR: 8,II