1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6521-100G OR6521-25G OR6521-500G OR6521-250MG
APOSOR6521-100GEA 872 DKK
APOSOR6521-100G APOSOR6521-25G APOSOR6521-500G APOSOR6521-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin 97%
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin
Formel: C₉H₁₁N
Kogepunkt: 232…233 °C
Smeltepunkt: –30 °C
Massefylde: 1,049 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006896
CAS-nummer: 91-21-4
EINECS: 202-050-0