Indol-2-carbaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Indole-2-carboxaldehyde, 1H-Indole-2-carbaldehyde
OR5662-5G OR5662-1G OR5662-250MG
APOSOR5662-5GEA 763 DKK
APOSOR5662-5G APOSOR5662-1G APOSOR5662-250MG
Indol-2-carbaldehyd
Indol-2-carbaldehyd
Formel: C₉H₇NO
Smeltepunkt: 138…142 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03001425
CAS-nummer: 19005-93-7