2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-methylbiphenyl
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55088-100G OR55088-25G OR55088-5G
APOSOR55088-100GEA 1830 DKK
APOSOR55088-100G APOSOR55088-25G APOSOR55088-5G
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-methylbiphenyl
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-methylbiphenyl
Formel: C₂₅H₃₃P
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03094577
CAS-nummer: 251320-86-2