Guanosine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Amino-9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
OR4880-25G OR4880-100G OR4880-500G
APOSOR4880-25GEA 164 DKK
APOSOR4880-25G APOSOR4880-100G APOSOR4880-500G
Guanosine
Guanosine
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₅
Smeltepunkt: 250 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010182
CAS-nummer: 118-00-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III