1-Boc-3-oxopiperazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: tert-butyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate, tert-butyl 3-oxo-1-piperazinecarboxylate, 1-Boc-3-Oxopiperazine, 4-N-BOC-2-oxo-piperazine, 4-Boc-2-Oxopiperazine
OR4569-1G OR4569-5G
APOSOR4569-1GEA 164 DKK
APOSOR4569-1G APOSOR4569-5G
1-Boc-3-oxopiperazine
1-Boc-3-oxopiperazine
Formel: C₉H₁₆N₂O₃
Smeltepunkt: 156…160 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02181069
CAS-nummer: 76003-29-7