(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR451112-1G OR451112-250MG
APOSOR451112-1GEA 1510 DKK
APOSOR451112-1G APOSOR451112-250MG
(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanol 96%
(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanol
Formel: C₁₀H₁₁BrO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07374454
CAS-nummer: 98480-31-0