p-Tolyleddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(p-Tolyl)acetic acid, 4-Tolylacetic acid, (4-Methylphenyl)acetic acid
OR4365-100G OR4365-25G
APOSOR4365-100GEA 709 DKK
APOSOR4365-100G APOSOR4365-25G
p-Tolyleddikesyre 98%
p-Tolyleddikesyre
Formel: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Kogepunkt: 265…267 °C
Smeltepunkt: 88…92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004353
CAS-nummer: 622-47-9
EINECS: 210-738-7